8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC210081-1G PC210081-500MG
APOSPC210081-1GEA 741 EUR
APOSPC210081-1G APOSPC210081-500MG
8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Formula: C₁₄H₆Cl₃F₃N₂
MW: 365,565 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28506330
Núm. CAS: 1708126-02-6