1,5-Dichloro-2-[(3-fluorophenyl)methoxy]-4-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC210082-1G PC210082-500MG
APOSPC210082-1GEA 297 EUR
APOSPC210082-1G APOSPC210082-500MG
1,5-Dichloro-2-[(3-fluorophenyl)methoxy]-4-nitrobenzene
1,5-Dichloro-2-[(3-fluorophenyl)methoxy]-4-nitrobenzene
Formula: C₁₃H₈Cl₂FNO₃
MW: 316,112 g/mol
Pto. de fusión: 103…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28506331
Núm. CAS: 1708126-05-9