Potassium 4-(trifluoromethoxy) phenyltrifluoroborate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC210104-1G PC210104-5G
APOSPC210104-1GEA 132 EUR
APOSPC210104-1G APOSPC210104-5G
Potassium 4-(trifluoromethoxy) phenyltrifluoroborate 95%
Potassium 4-(trifluoromethoxy) phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₄BF₆O·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18861588
Núm. CAS: 1394827-04-3