1-(Cyclopropyloxy)-3,5-difluorobenzene ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Cyclopropoxy-3,5-difluorobenzene
PC210129-100MG PC210129-1G PC210129-250MG
APOSPC210129-100MGEA 169 EUR
APOSPC210129-100MG APOSPC210129-1G APOSPC210129-250MG
1-(Cyclopropyloxy)-3,5-difluorobenzene ≥98%
1-(Cyclopropyloxy)-3,5-difluorobenzene
Formula: C₉H₈F₂O
MW: 170,156 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16996191
Núm. CAS: 1138331-79-9