3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC210130-100MG PC210130-250MG
APOSPC210130-100MGEA 476 EUR
APOSPC210130-100MG APOSPC210130-250MG
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid ≥98%
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid
Formula: C₆H₈F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28383706
Núm. CAS: 1803603-34-0