4-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC210132-1G
APOSPC210132-1GEA 119 EUR
APOSPC210132-1G
4-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
4-Fluoro-5-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄FIN₂
MW: 262,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11007929
Núm. CAS: 1082041-87-9