6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC210133-1G
APOSPC210133-1GEA 29 EUR
APOSPC210133-1G
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄FIN₂
MW: 262,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18381157
Núm. CAS: 1260384-77-7