2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Fluoro-4,6-dimethoxybenzaldehyde
PC210139-100MG PC210139-250MG
APOSPC210139-100MGEA 1440 EUR
APOSPC210139-100MG APOSPC210139-250MG
2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde ≥98%
2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde
Formula: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18906188
Núm. CAS: 214492-73-6