1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC210140-100MG PC210140-250MG
APOSPC210140-100MGEA 178 EUR
APOSPC210140-100MG APOSPC210140-250MG
1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol ≥98%
1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₀F₂O
MW: 172,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28519456
Núm. CAS: 1783382-76-2