5,7-Difluoroisoindolin-1-one ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC210146-100MG
PC210146-1G
PC210146-250MG
APOSPC210146-100MGEA
174
EUR
APOSPC210146-100MG
APOSPC210146-1G
APOSPC210146-250MG
5,7-Difluoroisoindolin-1-one ≥98%
5,7-Difluoroisoindolin-1-one
Formula:
C₈H₅F₂NO MW: 169,128 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD29072780 Núm. CAS: 1445862-22-5 |