Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2151G-1G PC2151G-5G
APOSPC2151G-1GEA 58 EUR
APOSPC2151G-1G APOSPC2151G-5G
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane)
Formula: C₆F₁₃I
Pto. Ebullición: 115 °C
Densidad: 2,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082619
Núm. CAS: 102780-88-1