3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC2213-25G PC2213-5G
APOSPC2213-25GEA 489 EUR
APOSPC2213-25G APOSPC2213-5G
3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₄F₆O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784329
Núm. CAS: 199188-30-2