3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2239-1G PC2239-250MG
APOSPC2239-1GEA 209 EUR
APOSPC2239-1G APOSPC2239-250MG
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₄F₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779330
Núm. CAS: 133804-66-7