1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
PC2241-1G PC2241-5G
APOSPC2241-1GEA 52.2 EUR
APOSPC2241-1G APOSPC2241-5G
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Formula: C₂₀H₂₀F₂₆OSi₂
MW: 826,502 g/mol
Pto. Ebullición: 81…82 °C (11 mm Hg)
Densidad: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270970
Núm. CAS: 71363-70-7