Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,2-Dibromo-2-fluoroethanoic acid
PC2253M-1G
PC2253M-5G
PC2253M-250MG
APOSPC2253M-1GEA
142
EUR
APOSPC2253M-1G
APOSPC2253M-5G
APOSPC2253M-250MG
Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Dibromo(fluoro)acetic acid
Formula:
C₂HBr₂FO₂ Pto. Ebullición: 130 °C (60 mm Hg) Pto. de fusión: 40…41 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00069082 Núm. CAS: 353-99-1 UN: 3261 ADR: 8,III |