1,1,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2258-1G PC2258-5G
APOSPC2258-1GEA 263 EUR
APOSPC2258-1G APOSPC2258-5G
1,1,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
1,1,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Formula: C₃H₂F₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457545
Núm. CAS: 4556-24-5
UN: 3161
ADR: 2.1,