2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2287-1G PC2287-250MG
APOSPC2287-1GEA 636 EUR
APOSPC2287-1G APOSPC2287-250MG
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene 98%
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formula: C₈H₃F₆NO₂
Pto. Ebullición: 223…225 °C (760 mm Hg)
Pto. de fusión: 26…29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972858
Núm. CAS: 1978-06-9