1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Bis[bromo(difluoro)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethane
PC2338-25G PC2338-50G PC2338-5G
APOSPC2338-25GEA 548 EUR
APOSPC2338-25G APOSPC2338-50G APOSPC2338-5G
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
Formula: C₄Br₂F₈O₂
MW: 391,837 g/mol
Pto. Ebullición: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094153
Núm. CAS: 330562-48-6