(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2359-1G PC2359-250MG
APOSPC2359-1GEA 429 EUR
APOSPC2359-1G APOSPC2359-250MG
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₇BrF₂
Pto. Ebullición: 55…56 °C (2 mm Hg)
Pto. de fusión: –26…–24 °C
Densidad: 1,534 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777119
Núm. CAS: 108661-89-8