4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2381-25G PC2381-5G
APOSPC2381-25GEA 511 EUR
APOSPC2381-25G APOSPC2381-5G
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₃S
Pto. Ebullición: 265…266 °C
Densidad: 1,523 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094156
Núm. CAS: 351003-34-4
UN: 3265
ADR: 8,II