3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2382-5G PC2382-25G
APOSPC2382-5GEA 244 EUR
APOSPC2382-5G APOSPC2382-25G
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₃S
MW: 242,628 g/mol
Pto. Ebullición: 233…234 °C
Densidad: 1,509 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 97,8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094157
Núm. CAS: 351003-38-8
UN: 3265
ADR: 8,II