2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2386-1G PC2386-5G
APOSPC2386-1GEA 174 EUR
APOSPC2386-1G APOSPC2386-5G
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline
Formula: C₈H₉BrFN
MW: 218.066 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04116317
Núm. CAS: 887268-19-1