4-Fluoro-2-(methoxymethyl)bromobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC2421-1G
PC2421-250MG
APOSPC2421-1GEA
667
EUR
APOSPC2421-1G
APOSPC2421-250MG
4-Fluoro-2-(methoxymethyl)bromobenzene 98%
4-Fluoro-2-(methoxymethyl)bromobenzene
Formula:
C₈H₈BrFO MW: 219,051 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04116323 Núm. CAS: 842167-67-3 |