4-Bromo-2-(methoxymethyl)fluorobenzene 96%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 4-Bromo-1-fluoro-2-(methoxymethyl)benzene

PC2423-100MG PC2423-250MG PC2423-1G
APOSPC2423-100MGEA 87.3 EUR
APOSPC2423-100MG APOSPC2423-250MG APOSPC2423-1G
4-Bromo-2-(methoxymethyl)fluorobenzene 96%
4-Bromo-2-(methoxymethyl)fluorobenzene
Formula: C₈H₈BrFO
MW: 219,051 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116325
Núm. CAS: 337535-43-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR