2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,4-Dimethyl-3-fluoro-bromobenzene
PC2447-1G PC2447-500MG PC2447-5G
APOSPC2447-1GEA 311 EUR
APOSPC2447-1G APOSPC2447-500MG APOSPC2447-5G
2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
Formula: C₈H₈BrF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079714
Núm. CAS: 26584-26-9