2-Bromo-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-methoxyphenyl)propane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2452-1G PC2452-250MG
APOSPC2452-1GEA 382 EUR
APOSPC2452-1G APOSPC2452-250MG
2-Bromo-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-methoxyphenyl)propane 97%
2-Bromo-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-methoxyphenyl)propane
Formula: C₁₀H₇BrF₆O
MW: 337,056 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458068
Núm. CAS: 70430-22-7