Perfluoro-1,9-dibromo-2,5,8-trioxanonane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2472-25G PC2472-5G PC2472-1G
APOSPC2472-25GEA 393 EUR
APOSPC2472-25G APOSPC2472-5G APOSPC2472-1G
Perfluoro-1,9-dibromo-2,5,8-trioxanonane
Perfluoro-1,9-dibromo-2,5,8-trioxanonane
Formula: C₆Br₂F₁₂O₃
Pto. Ebullición: 52 °C (25 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094159
Núm. CAS: 330562-49-7