4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2475-1G PC2475-250MG
APOSPC2475-1GEA 401 EUR
APOSPC2475-1G APOSPC2475-250MG
4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl 98%
4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl
Formula: C₁₃H₈BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972698
Núm. CAS: 134150-03-1