4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2478-1G PC2478-5G
APOSPC2478-1GEA 125 EUR
APOSPC2478-1G APOSPC2478-5G
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₆BrF₃N₂O
Pto. de fusión: 39…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777124
Núm. CAS: 156425-07-9