1H,1H-Nonacosafluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-Heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol
PC2481-25G
PC2481-5G
APOSPC2481-25GEA
0
EUR
APOSPC2481-25G
APOSPC2481-5G
1H,1H-Nonacosafluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol) 97%
1H,1H-Nonacosafluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol)
Formula:
C₁₅H₃F₂₉O₅ MW: 814,135 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08460480 Núm. CAS: 141977-66-4 |