4-(Pentafluoroethyl)aniline hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC250029-250MG PC250029-500MG PC250029-1G
APOSPC250029-250MGEA 705 EUR
APOSPC250029-250MG APOSPC250029-500MG APOSPC250029-1G
4-(Pentafluoroethyl)aniline hydrochloride 95%
4-(Pentafluoroethyl)aniline hydrochloride
Formula: C₈H₆F₅N·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD26935948
Núm. CAS: 60979-02-4