3,4-Difluoropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2502-1G PC2502-250MG
APOSPC2502-1GEA 424 EUR
APOSPC2502-1G APOSPC2502-250MG
3,4-Difluoropyridine
3,4-Difluoropyridine
Formula: C₅H₃F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114246
Núm. CAS: 82878-63-5
UN: 1993
ADR: 3,III