1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2511-1G PC2511-5G
APOSPC2511-1GEA 236 EUR
APOSPC2511-1G APOSPC2511-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride 95%
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride
Formula: C₄HF₉O₃S
Pto. Ebullición: 70 °C (400 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778617
Núm. CAS: 104729-49-9
UN: 2920
ADR: 8+3,II