Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2518-5G PC2518-1G
APOSPC2518-5GEA 470 EUR
APOSPC2518-5G APOSPC2518-1G
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene) 97%
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene)
Formula: C₄Cl₂F₄
Pto. Ebullición: 67,1 °C (760 mm Hg)
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 1,534 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019268
Núm. CAS: 377-93-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III