1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-(1-Aminoprop-1-yl)benzotrifluoride, α-Ethyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
PC2542-1G
PC2542-250MG
APOSPC2542-1GEA
654
EUR
APOSPC2542-1G
APOSPC2542-250MG
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formula:
C₁₀H₁₂F₃N MW: 203,204 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07784288 Núm. CAS: 473732-54-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...