α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylethylamine
PC2543-1G PC2543-5G
APOSPC2543-1GEA 94.4 EUR
APOSPC2543-1G APOSPC2543-5G
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
Formula: C₉H₁₂FN
MW: 153,197 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784285
Núm. CAS: 820209-02-7