2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2552E-1G
PC2552E-250MG
APOSPC2552E-1GEA
0
EUR
APOSPC2552E-1G
APOSPC2552E-250MG
2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₉H₅Cl₂F₃O Pto. Ebullición: 58 °C (0,6 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00221015 Núm. CAS: 175205-88-6 |