3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2592-1G PC2592-25G PC2592-5G
APOSPC2592-1GEA 0 EUR
APOSPC2592-1G APOSPC2592-25G APOSPC2592-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,547 g/mol
Pto. de fusión: 130…133 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972707
Núm. CAS: 150444-95-4