2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2598-1G PC2598-100G PC2598-25G
APOSPC2598-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2598-1G APOSPC2598-100G APOSPC2598-25G
2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂Cl₂F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972708
Núm. CAS: 121872-95-5
UN: 3265
ADR: 8,III