3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2607-1G PC2607-250MG
APOSPC2607-1GEA 52.2 EUR
APOSPC2607-1G APOSPC2607-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,008 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458073
Núm. CAS: 178546-34-4