2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 3-(Chloroformyl)-4-fluoronitrobenzene, 3-(Chlorocarbonyl)-4-fluoronitrobenzene

PC2622-1G PC2622-5G
APOSPC2622-1GEA 94.5 EUR
APOSPC2622-1G APOSPC2622-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃ClFNO₃
Pto. Ebullición: 128…130 °C (2,5 mm Hg)
Pto. de fusión: 60…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458077
Núm. CAS: 709-46-6
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR