5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2624-1G PC2624-5G
APOSPC2624-1GEA 116 EUR
APOSPC2624-1G APOSPC2624-5G
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₆BrFO₂S
Pto. de fusión: 95…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458078
Núm. CAS: 914636-38-7