2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)nitrobenzene
PC2625-1G PC2625-5G
APOSPC2625-1GEA 39.3 EUR
APOSPC2625-1G APOSPC2625-5G
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₆FNO₄S
MW: 219,19 g/mol
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458079
Núm. CAS: 914636-41-2