4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2626-1G PC2626-5G
APOSPC2626-1GEA 125 EUR
APOSPC2626-1G APOSPC2626-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₈FNO₂S
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08458080
Núm. CAS: 914636-44-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III