4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene, 4-Iodophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
PC2634-1G PC2634-5G
APOSPC2634-1GEA 127 EUR
APOSPC2634-1G APOSPC2634-5G
4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
Formula: C₈H₆F₃IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458086
Núm. CAS: 530080-17-2