3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(Chloromethyl)phenyl trifluoromethyl ether, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC2637-1G
PC2637-5G
PC2637-25G
APOSPC2637-1GEA
128
EUR
APOSPC2637-1G
APOSPC2637-5G
APOSPC2637-25G
3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Formula:
C₈H₆ClF₃O MW: 210.581 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08458087 Núm. CAS: 89807-43-2 UN: 1760 ADR: 8 III |