3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid, 2-(2-Carboxyethyl)-α,α,α-trifluoroanisole, 3-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
PC2638-1G
PC2638-250MG
APOSPC2638-1GEA
248
EUR
APOSPC2638-1G
APOSPC2638-250MG
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Formula:
C₁₀H₉F₃O₃ MW: 234,172 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08458088 Núm. CAS: 914636-53-6 |