trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2641-1G PC2641-250MG
APOSPC2641-1GEA 58 EUR
APOSPC2641-1G APOSPC2641-250MG
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₇F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06205273
Núm. CAS: 399579-92-1