2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC2643-1G PC2643-250MG PC2643-5G
APOSPC2643-1GEA 637 EUR
APOSPC2643-1G APOSPC2643-250MG APOSPC2643-5G
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862008
Núm. CAS: 481075-37-0