2-Chloro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)iodobenzene, 3-Chloro-4-iodophenyl trifluoromethyl ether, 3-Chloro-4-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC2685-1G
PC2685-25G
PC2685-5G
APOSPC2685-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2685-1G
APOSPC2685-25G
APOSPC2685-5G
2-Chloro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
2-Chloro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula:
C₇H₃ClF₃IO MW: 322,451 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08458089 Núm. CAS: 345226-19-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...